missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human EPS8 Full-length ORF (NP_004438.3, 1 a.a. - 822 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_004438.3
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 2059
Peso molecular 118.3kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16157497
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002059-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16167497
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002059-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a member of the EPS8 family. This protein contains one PH domain and one SH3 domain. It functions as part of the EGFR pathway, though its exact role has not been determined. Highly similar proteins in other organisms are involved in the transduction of signals from Ras to Rac and growth factor-mediated actin remodeling. Alternate transcriptional splice variants of this gene have been observed but have not been thoroughly characterized. [provided by RefSeq]

Sequence: MNGHISNHPSSFGMYPSQMNGYGSSPTFSQTDREHGSKTSAKALYEQRKNYARDSVSSVSDISQYRVEHLTTFVLDRKDAMITVDDGIRKLKLLDAKGKVWTQDMILQVDDRAVSLIDLESKNELENFPLNTIQHCQAVMHSCSYDSVLALVCKEPTQNKPDLHLFQCDEVKANLISEDIESAISDSKGGKQKRRPDALRMISNADPSIPPPPRAPAPAPPGTVTQVDVRSRVAAWSAWAADQGDFEKPRQYHEQEETPEMMAARIDRDVQILNHILDDIEFFITKLQKAAEAFSELSKRKKNKKGKRKGPGEGVLTLRAKPPPPDEFLDCFQKFKHGFNLLAKLKSHIQNPSAADLVHFLFTPLNMVVQATGGPELASSVLSPLLNKDTIDFLNYTVNGDERQLWMSLGGTWMKARAEWPKEQFIPPYVPRFRNGWEPPMLNFMGATMEQDLYQLAESVANVAEHQRKQEIKRLSTEHSSVSEYHPADGYAFSSNIYTRGSHLDQGEAAVAFKPTSNRHIDRNYEPLKTQPKKYAKSKYDFVARNNSELSVLKDDILEILDDRKQWWKVRNASGDSGFVPNNILDIVRPPESGLGRADPPYTHTIQKQRMEYGPRPADTPPAPSPPPTPAPVPVPLPPSTPAPVPVSKVPANITRQNSSSSDSGGSIVRDSQRHKQLPVDRRKSQMEEVQDELIHRLTIGRSAAQKKFHVPRQNVPVINITYDSTPEDVKTWLQSKGFNPVTVNSLGVLNGAQLFSLNKDELRTVCPEGARVYSQITVQKAALEDSSGSSELQEIMRRRQEKISAAASDSGVESFDEGSSH
Especificaciones

Especificaciones

NP_004438.3
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
118.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MNGHISNHPSSFGMYPSQMNGYGSSPTFSQTDREHGSKTSAKALYEQRKNYARDSVSSVSDISQYRVEHLTTFVLDRKDAMITVDDGIRKLKLLDAKGKVWTQDMILQVDDRAVSLIDLESKNELENFPLNTIQHCQAVMHSCSYDSVLALVCKEPTQNKPDLHLFQCDEVKANLISEDIESAISDSKGGKQKRRPDALRMISNADPSIPPPPRAPAPAPPGTVTQVDVRSRVAAWSAWAADQGDFEKPRQYHEQEETPEMMAARIDRDVQILNHILDDIEFFITKLQKAAEAFSELSKRKKNKKGKRKGPGEGVLTLRAKPPPPDEFLDCFQKFKHGFNLLAKLKSHIQNPSAADLVHFLFTPLNMVVQATGGPELASSVLSPLLNKDTIDFLNYTVNGDERQLWMSLGGTWMKARAEWPKEQFIPPYVPRFRNGWEPPMLNFMGATMEQDLYQLAESVANVAEHQRKQEIKRLSTEHSSVSEYHPADGYAFSSNIYTRGSHLDQGEAAVAFKPTSNRHIDRNYEPLKTQPKKYAKSKYDFVARNNSELSVLKDDILEILDDRKQWWKVRNASGDSGFVPNNILDIVRPPESGLGRADPPYTHTIQKQRMEYGPRPADTPPAPSPPPTPAPVPVPLPPSTPAPVPVSKVPANITRQNSSSSDSGGSIVRDSQRHKQLPVDRRKSQMEEVQDELIHRLTIGRSAAQKKFHVPRQNVPVINITYDSTPEDVKTWLQSKGFNPVTVNSLGVLNGAQLFSLNKDELRTVCPEGARVYSQITVQKAALEDSSGSSELQEIMRRRQEKISAAASDSGVESFDEGSSH
RUO
EPS8
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
2059
EPS8 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
EPS8
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications