missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human EPB41L1 Partial ORF (NP_818932, 1 a.a. - 88 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_818932
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 2036
Peso molecular 35.42kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16194561
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002036-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16184561
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002036-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Erythrocyte membrane protein band 4.1 (EPB41) is a multifunctional protein that mediates interactions between the erythrocyte cytoskeleton and the overlying plasma membrane. The protein encoded by this gene is a neuronally-enriched protein that is structurally similar to EPB41. The encoded protein binds and stabilizes D2 and D3 dopamine receptors at the neuronal plasma membrane. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, but the full-length nature of only two of them has been determined. [provided by RefSeq]

Sequence: MEEKDYSEADGLSERTTPSKAQKSPQKIAKKYKSAICRVTLLDASEYECEVEKHGRGQVLFDLVCEHLNLLEKDYFGLTFCDADSQKN
Especificaciones

Especificaciones

NP_818932
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.42kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
4.1N/DKFZp686H17242/KIAA0338/MGC11072
EPB41L1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2036
EPB41L1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MEEKDYSEADGLSERTTPSKAQKSPQKIAKKYKSAICRVTLLDASEYECEVEKHGRGQVLFDLVCEHLNLLEKDYFGLTFCDADSQKN
RUO
EPB41L1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications