Learn More
Abnova™ Human EOMES Partial ORF (NP_005433.2, 461 a.a. - 569 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005433.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 8320 |
Peso molecular | 37.73kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16064995
|
Abnova™
H00008320-Q03.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16054995
|
Abnova™
H00008320-Q03.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of a conserved protein family that shares a common DNA-binding domain, the T-box. T-box genes encode transcription factors involved in the regulation of developmental processes. A similiar gene disrupted in mice is shown to be essential during trophoblast development and gastrulation. [provided by RefSeq]
Sequence: SHQIVPGGRYGVQSFFPEPFVNTLPQARYYNGERTVPQTNGLLSPQQSEEVANPPQRWLVTPVQQPGTNKLDISSYESEYTSSTLLPYGIKSLPLQTSHALGYYPDPTFEspecificaciones
NP_005433.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.73kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
TBR2 | |
EOMES | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8320 | |
EOMES (Human) Recombinant Protein (Q03) | |
SHQIVPGGRYGVQSFFPEPFVNTLPQARYYNGERTVPQTNGLLSPQQSEEVANPPQRWLVTPVQQPGTNKLDISSYESEYTSSTLLPYGIKSLPLQTSHALGYYPDPTF | |
RUO | |
EOMES | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |