Learn More
Abnova™ Human EMP3 Partial ORF (AAH09718.1, 26 a.a. - 75 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH09718.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 2014
Peso molecular 31.13kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16063945
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002014-Q02.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16053945
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002014-Q02.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: KSWWTLPGKESLNLWYDCTWNNDTKTWACSNVSENGWLKAVQVLMVLSLI
Especificaciones
Especificaciones
AAH09718.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.13kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
YMP
EMP3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2014
EMP3 (Human) Recombinant Protein (Q02)
KSWWTLPGKESLNLWYDCTWNNDTKTWACSNVSENGWLKAVQVLMVLSLI
RUO
EMP3