missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human ELP4 Full-length ORF (AAH12514.1, 1 a.a. - 535 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH12514.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 26610 |
Peso molecular | 85.1kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16118412
|
Abnova™
H00026610-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16108412
|
Abnova™
H00026610-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a component of the six subunit elongator complex, a histone acetyltransferase complex that associates directly with RNA polymerase II during transcriptional elongation. The human gene can partially complement sensitivity phenotypes of yeast ELP4 deletion mutants. Alternatively spliced variants that encode different protein isoforms have been described but the full-length nature of only one has been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MAAVATCGSVAASTGSAVATASKSNVTSFQRRGPRASVTNDSGPRLVSIAGTRPSVRNGQLLVSTGLPALDQLLGGGLAVGTVLLIEEDKYNIYSPLLFKYFLAEGIVNGHTLLVASAKEDPANILQELPAPLLDDKCKKEFDEDVYNHKTPESNIKMKIAWRYQLLPKMEIGPVSSSRFGHYYDASKRMPQELIEASNWHGFFLPEKISSTLKVEPCSLTPGYTKLLQFIQNIIYEEGFDGSNPQKKQRNILRIGIQNLGSPLWGDDICCAENGGNSHSLTKFLYVLRGLLRTSLSACIITMPTHLIQNKAIIARVTTLSDVVVGLESFIGSERETNPLYKDYHGLIHIRQIPRLNNLICDESDVKDLAFKLKRKLFTIEAGVQWHDLGSRRPRLLGSGGSPASASLVAGITGAHHHAQLIFVFLVEMGFHHVGQAGLELLTSGDSSASASQSAGIAGMSYRARPRALYFKENKSKVGARQLLETREEHLSSRLLILTQAERLCMGRRFFTAFHIFNELPCKGDCICLQTCQTQEspecificaciones
AAH12514.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
85.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAAVATCGSVAASTGSAVATASKSNVTSFQRRGPRASVTNDSGPRLVSIAGTRPSVRNGQLLVSTGLPALDQLLGGGLAVGTVLLIEEDKYNIYSPLLFKYFLAEGIVNGHTLLVASAKEDPANILQELPAPLLDDKCKKEFDEDVYNHKTPESNIKMKIAWRYQLLPKMEIGPVSSSRFGHYYDASKRMPQELIEASNWHGFFLPEKISSTLKVEPCSLTPGYTKLLQFIQNIIYEEGFDGSNPQKKQRNILRIGIQNLGSPLWGDDICCAENGGNSHSLTKFLYVLRGLLRTSLSACIITMPTHLIQNKAIIARVTTLSDVVVGLESFIGSERETNPLYKDYHGLIHIRQIPRLNNLICDESDVKDLAFKLKRKLFTIEAGVQWHDLGSRRPRLLGSGGSPASASLVAGITGAHHHAQLIFVFLVEMGFHHVGQAGLELLTSGDSSASASQSAGIAGMSYRARPRALYFKENKSKVGARQLLETREEHLSSRLLILTQAERLCMGRRFFTAFHIFNELPCKGDCICLQTCQTQ | |
RUO | |
ELP4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
26610 | |
ELP4 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
C11orf19/FLJ20498/PAX6NEB/PAXNEB/dJ68P15A.1 | |
ELP4 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |