Learn More
Abnova™ Human EIF3S12 Full-length ORF (NP_037366.1, 1 a.a. - 218 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_037366.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 27335 |
Peso molecular | 51.5kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16108792
|
Abnova™
H00027335-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16118792
|
Abnova™
H00027335-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The 700-kD eukaryotic translation initiation factor-3 (eIF3) is the largest eIF and contains at least 12 subunits, including EIF2S12. eIF3 plays an essential role in translation by binding directly to the 40S ribosomal subunit and promoting formation of the 40S preinitiation complex (Mayeur et al., 2003 [PubMed 14519125]).[supplied by OMIM]
Sequence: MAMFEQMRANVGKLLKGIDRYNPENLATLERYVETQAKENAYDLEANLAVLKLYQFNPAFFQTTVTAQILLKALTNLPHTDFTLCKCMIDQAHQEERPIRQILYLGDLLETCHFQAFWQALDENMDLLEGITGFEDSVRKFICHVVGITYQHIDRWLQAEMLGDLSDSQLKVWMSKYGWSADESGQIFICSQEESIKPKNIVEKIDFDSVSSIMASSQEspecificaciones
NP_037366.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
51.5kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAMFEQMRANVGKLLKGIDRYNPENLATLERYVETQAKENAYDLEANLAVLKLYQFNPAFFQTTVTAQILLKALTNLPHTDFTLCKCMIDQAHQEERPIRQILYLGDLLETCHFQAFWQALDENMDLLEGITGFEDSVRKFICHVVGITYQHIDRWLQAEMLGDLSDSQLKVWMSKYGWSADESGQIFICSQEESIKPKNIVEKIDFDSVSSIMASSQ | |
RUO | |
EIF3K | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
27335 | |
EIF3S12 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ARG134/EIF3-p28/EIF3S12/HSPC029/M9/MSTP001/PLAC-24/PLAC24/PRO1474/PTD001 | |
EIF3K | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |