Learn More
Abnova™ Human EIF2S3 Full-length ORF (NP_001406.1, 1 a.a. - 472 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
341.70€ - 518.16€
Especificaciones
Nombre EIF2S3 (Human) Recombinant Protein (P01)
Recombinante Yes
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Peso molecular 77.5kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16107357
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001968-P01.10UG
10 ug
341.70€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 08-03-2022
16117357
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001968-P01.25UG
25 ug
518.16€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 08-03-2022
Descripción
Descripción
Sequence: MAGGEAGVTLGQPHLSRQDLTTLDVTKLTPLSHEVISRQATINIGTIGHVAHGKSTVVKAISGVHTVRFKNELERNITIKLGYANAKIYKLDDPSCPRPECYRSCGSSTPDEFPTDIPGTKGNFKLVRHVSFVDCPGHDILMATMLNGAAVMDAALLLIAGNESCPQPQTSEHLAAIEIMKLKHILILQNKIDLVKESQAKEQYEQILAFVQGTVAEGAPIIPISAQLKYNIEVVCEYIVKKIPVPPRDFTSEPRLIVIRSFDVNKPGCEVDDLKGGVAGGSILKGVLKVGQEIEVRPGIVSKDSEGKLMCKPIFSKIVSLFAEHNDLQYAAPGGLIGVGTKIDPTLCRADRMVGQVLGAVGALPEIFTELEISYFLLRRLLGVRTEGDKKAAKVQKLSKNEVLMVNIGSLSTGGRVSAVKADLGKIVLTNPVCTEVGEKIALSRRVEKHWRLIGWGQIRRGVTIKPTVDDD
Especificaciones
Especificaciones
EIF2S3 (Human) Recombinant Protein (P01)
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
77.5kDa
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.