Learn More
Abnova™ Human EFNA3 Partial ORF (NP_004943, 45 a.a. - 145 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004943 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 1944 |
Peso molecular | 36.85kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16177494
|
Abnova™
H00001944-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16167494
|
Abnova™
H00001944-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the ephrin (EPH) family. The ephrins and EPH-related receptors comprise the largest subfamily of receptor protein-tyrosine kinases and have been implicated in mediating developmental events, especially in the nervous system and in erythropoiesis. Based on their structures and sequence relationships, ephrins are divided into the ephrin-A (EFNA) class, which are anchored to the membrane by a glycosylphosphatidylinositol linkage, and the ephrin-B (EFNB) class, which are transmembrane proteins. This gene encodes an EFNA class ephrin. [provided by RefSeq]
Sequence: RREGYTVQVNVNDYLDIYCPHYNSSGVGPGAGPGPGGGAEQYVLYMVSRNGYRTCNASQGFKRWECNRPHAPHSPIKFSEKFQRYSAFSLGYEFHAGHEYYEspecificaciones
NP_004943 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.85kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
EFL2/EPLG3/Ehk1-L/LERK3 | |
EFNA3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
1944 | |
EFNA3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RREGYTVQVNVNDYLDIYCPHYNSSGVGPGAGPGPGGGAEQYVLYMVSRNGYRTCNASQGFKRWECNRPHAPHSPIKFSEKFQRYSAFSLGYEFHAGHEYY | |
RUO | |
EFNA3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |