missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human EEF1A2 Partial ORF (NP_001949, 364 a.a. - 462 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_001949
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 1917
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16157474
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Abnova™
H00001917-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16167474
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Abnova™
H00001917-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes an isoform of the alpha subunit of the elongation factor-1 complex, which is responsible for the enzymatic delivery of aminoacyl tRNAs to the ribosome. This isoform (alpha 2) is expressed in brain, heart and skeletal muscle, and the other isoform (alpha 1) is expressed in brain, placenta, lung, liver, kidney, and pancreas. This gene may be critical in the development of ovarian cancer. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: HTAHIACKFAELKEKIDRRSGKKLEDNPKSLKSGDAAIVEMVPGKPMCVESFSQYPPLGRFAVRDMRQTVAVGVIKNVEKKSGGAGKVTKSAQKAQKAG
Especificaciones

Especificaciones

NP_001949
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
EEF1AL/EF-1-alpha-2/EF1A/FLJ41696/HS1/STN/STNL
EEF1A2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1917
EEF1A2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
HTAHIACKFAELKEKIDRRSGKKLEDNPKSLKSGDAAIVEMVPGKPMCVESFSQYPPLGRFAVRDMRQTVAVGVIKNVEKKSGGAGKVTKSAQKAQKAG
RUO
EEF1A2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados