Learn More
Abnova™ Human EDG3 Partial ORF (NP_005217.2, 302 a.a. - 378 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_005217.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 1903
Peso molecular 34.21kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16107454
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001903-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
16197444
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001903-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a member of the EDG family of receptors, which are G protein-coupled receptors. This protein has been identified as a functional receptor for sphingosine 1-phosphate and likely contributes to the regulation of angiogenesis and vascular endothelial cell function. [provided by RefSeq]
Sequence: SKEMRRAFFRLVCNCLVRGRGARASPIQPALDPSRSKSSSSNNSSHSPKVKEDLPHTAPSSCIMDKNAALQNGIFCN
Especificaciones
Especificaciones
NP_005217.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.21kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
EDG-3/EDG3/FLJ37523/FLJ93220/LPB3/MGC71696/S1P3
S1PR3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1903
EDG3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
SKEMRRAFFRLVCNCLVRGRGARASPIQPALDPSRSKSSSSNNSSHSPKVKEDLPHTAPSSCIMDKNAALQNGIFCN
RUO
S1PR3