Learn More
Abnova™ Human EDA2R Partial ORF (NP_068555, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_068555
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 60401
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16189386
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00060401-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16199386
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00060401-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
EDA-A1 and EDA-A2 are two isoforms of ectodysplasin that are encoded by the anhidrotic ectodermal dysplasia (EDA) gene. Mutations in EDA give rise to a clinical syndrome characterized by loss of hair, sweat glands, and teeth. The protein encoded by this gene specifically binds to EDA-A2 isoform. This protein is a type III transmembrane protein of the TNFR (tumor necrosis factor receptor) superfamily, and contains 3 cysteine-rich repeats and a single transmembrane domain but lacks an N-terminal signal peptide. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, but some variants lack sufficient support. [provided by RefSeq]
Sequence: MDCQENEYWDQWGRCVTCQRCGPGQELSKDCGYGEGGDAYCTACPPRRYKSSWGHHRCQSCITCAVINRVQKVNCTATSNAVCGDCLPRFYRKTRIGGLQDQECIPCTKQ
Especificaciones
Especificaciones
NP_068555
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
EDA-A2R/EDAA2R/TNFRSF27/XEDAR
EDA2R
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
60401
EDA2R (Human) Recombinant Protein (Q01)
MDCQENEYWDQWGRCVTCQRCGPGQELSKDCGYGEGGDAYCTACPPRRYKSSWGHHRCQSCITCAVINRVQKVNCTATSNAVCGDCLPRFYRKTRIGGLQDQECIPCTKQ
RUO
EDA2R