Learn More
Abnova™ Human ECHDC1 Full-length ORF (AAH03549.1, 1 a.a. - 301 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH03549.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 55862
Peso molecular 59.4kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16111913
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055862-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16101913
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055862-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MAKSLLKTASLSGRTKLLHQTGLSLYSTSHGFYEEEVKKTLQQFPGGSIDLQKEDNGIGILTLNNPSRMNAFSGVMMLQLLEKVIELENWTEGKGLIVRGAKNTFSSGSDLNAVKSLGTPEDGMAVCMFMQNTLTRFMRLPLISVALVQGWALGGGAEFTTACDFRLMTPESKIRFVHKEMGIIPSWGGTTRLVEIIGSRQALKVLSGALKLDSKNALNIGMVEEVLQSSDETKSLEEAQEWLKQFIQGPPEVIRALKKSVCSGRELYLEEALQNERDLLGTVWGGPANLEAIAKKGKFNK
Especificaciones
Especificaciones
AAH03549.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
59.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAKSLLKTASLSGRTKLLHQTGLSLYSTSHGFYEEEVKKTLQQFPGGSIDLQKEDNGIGILTLNNPSRMNAFSGVMMLQLLEKVIELENWTEGKGLIVRGAKNTFSSGSDLNAVKSLGTPEDGMAVCMFMQNTLTRFMRLPLISVALVQGWALGGGAEFTTACDFRLMTPESKIRFVHKEMGIIPSWGGTTRLVEIIGSRQALKVLSGALKLDSKNALNIGMVEEVLQSSDETKSLEEAQEWLKQFIQGPPEVIRALKKSVCSGRELYLEEALQNERDLLGTVWGGPANLEAIAKKGKFNK
RUO
ECHDC1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
55862
ECHDC1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp762M1110/FLJ40827/dJ351K20.2
ECHDC1
Recombinant
wheat germ expression system