missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human E4F1 Partial ORF (NP_004415.2, 685 a.a. - 784 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004415.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 1877 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16197424
|
Abnova™
H00001877-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16187424
|
Abnova™
H00001877-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The zinc finger protein encoded by this gene is one of several cellular transcription factors whose DNA-binding activities are regulated through the action of adenovirus E1A. A 50-kDa amino-terminal product is generated from the full-length protein through proteolytic cleavage. The protein is differentially regulated by E1A-induced phosphorylation. The full-length gene product represses transcription from the E4 promoter in the absence of E1A, while the 50-kDa form acts as a transcriptional activator in its presence. [provided by RefSeq]
Sequence: GHQIIVQNVTMDEETALGPEAAAADTITIATPESLTEQVAMTLASAISEGTVLAARAGTSGTEQATVTMVSSEDIEILEHAGELVIASPEGQLEVQTVIVEspecificaciones
NP_004415.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
E4F/MGC99614 | |
E4F1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
1877 | |
E4F1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
GHQIIVQNVTMDEETALGPEAAAADTITIATPESLTEQVAMTLASAISEGTVLAARAGTSGTEQATVTMVSSEDIEILEHAGELVIASPEGQLEVQTVIV | |
RUO | |
E4F1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |