missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human DUB3 Partial ORF (NP_958804, 431 a.a. - 530 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_958804
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 377630
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16102927
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00377630-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16192917
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00377630-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

DUB3 is a member of the ubiquitin processing protease (UBP) subfamily of deubiquitinating enzymes. See USP1 (MIM 603478) for background information.[supplied by OMIM]

Sequence: ESTLDHWKFLQEQNKTKPEFNVRKVEGTLPPDVLVIHQSKYKCGMKNHHPEQQSSLLNLSSTTPTHQESMNTGTLASLRGRARRSKGKNKHSKRALLVCQ
Especificaciones

Especificaciones

NP_958804
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DUB3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
377630
DUB3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
ESTLDHWKFLQEQNKTKPEFNVRKVEGTLPPDVLVIHQSKYKCGMKNHHPEQQSSLLNLSSTTPTHQESMNTGTLASLRGRARRSKGKNKHSKRALLVCQ
RUO
DUB3
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications