missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human DRIM Partial ORF (NP_055318, 946 a.a. - 1053 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055318 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 27340 |
Peso molecular | 37.62kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16118802
|
Abnova™
H00027340-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16108802
|
Abnova™
H00027340-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
UTP20 is a component of the U3 small nucleolar RNA (snoRNA) (SNORD3A; MIM 180710) protein complex (U3 snoRNP) and is involved in 18S rRNA processing (Wang et al., 2007 [PubMed 17498821]).[supplied by OMIM]
Sequence: LHQDQMVQKITLDCIMTYKHPHVLPYRENLQRLLEDRSFKEEIVHFSISEDNAVVKTAHRADLFPILMRILYGRMKNKTGSKTQGKSASGTRMAIVLRFLAGTQPEEIEspecificaciones
NP_055318 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.62kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DRIM | |
UTP20 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
27340 | |
DRIM (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LHQDQMVQKITLDCIMTYKHPHVLPYRENLQRLLEDRSFKEEIVHFSISEDNAVVKTAHRADLFPILMRILYGRMKNKTGSKTQGKSASGTRMAIVLRFLAGTQPEEI | |
RUO | |
UTP20 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |