missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems Human DR3 / TNFRSF25 Protein, His Tag
362.89€ - 2661.24€
Especificaciones
Peso molecular | 20.8 kDa |
---|---|
Fuente | Human DR3 / TNFRSF25, His Tag (TN5-H52H3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 25 - Gln 199 (Accession # Q93038-1). |
Inmunógeno | Gln 25 - Gln 199 |
Requisitos de almacenamiento | -20°C |
Alias de gen | TNFRSF25,DR3,APO3,DDR3,TNFRSF12,WSL,WSL1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17296580
|
ACROBiosystems
TN5-H52H3-100UG |
100 μg |
362.89€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17206590
|
ACROBiosystems
TN5-H52H3-1MG |
1 mg |
2661.24€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 25 (TNFRSF25) is also known as Apo-3, Death receptor 3 (DDR3 or DR3), Apoptosis-inducing receptor AIR, Apoptosis-mediating receptor TRAMP, Lymphocyte-associated receptor of death, Apo-3, which is a member of the TNF-receptor superfamily. TNFRSF25 is a homodimer protein, which can Interact strongly via the death domains with TNFRSF1 and TRADD to activate at least two distinct signaling cascades, apoptosis and NF-kappa-B signaling. TNFRSF25 is receptor for TNFSF12 / APO3L / TWEAK.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 20.8 kDa.Especificaciones
20.8 kDa | |
Gln 25 - Gln 199 | |
TNFRSF25,DR3,APO3,DDR3,TNFRSF12,WSL,WSL1 | |
Unconjugated | |
His Tag | |
Powder |
Human DR3 / TNFRSF25, His Tag (TN5-H52H3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 25 - Gln 199 (Accession # Q93038-1). | |
-20°C | |
DR3 / TNFRSF25 | |
Human | |
HEK293 | |
Other Recombinant Proteins |