missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human DOK5 Partial ORF (NP_808874, 130 a.a. - 198 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_808874 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 55816 |
Peso molecular | 33.33kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16108426
|
Abnova™
H00055816-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16198416
|
Abnova™
H00055816-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the DOK family of membrane proteins, which are adapter proteins involved in signal transduction. The encoded protein interacts with phosphorylated receptor tyrosine kinases to mediate neurite outgrowth and activation of the MAP kinase pathway. In contrast to other DOK family proteins, this protein does not interact with RASGAP. [provided by RefSeq]
Sequence: LQSVKNSMLQMKMSERAASLSTMVPLPRSAYWQHITRQHSTGQLYRLQDVSSPLKLHRTETFPAYRSEHEspecificaciones
NP_808874 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
33.33kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
C20orf180/MGC16926 | |
DOK5 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
55816 | |
DOK5 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LQSVKNSMLQMKMSERAASLSTMVPLPRSAYWQHITRQHSTGQLYRLQDVSSPLKLHRTETFPAYRSEH | |
RUO | |
DOK5 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |