missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human DOCK4 Partial ORF (NP_055520, 1867 a.a. - 1966 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_055520
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 9732
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16101226
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00009732-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16191216
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00009732-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene is a member of the dedicator of cytokinesis (DOCK) family and encodes a protein with a DHR-1 (CZH-1) domain, a DHR-2 (CZH-2) domain and an SH3 domain. This membrane-associated, cytoplasmic protein functions as a guanine nucleotide exchange factor and is involved in regulation of adherens junctions between cells. Mutations in this gene have been associated with ovarian, prostate, glioma, and colorectal cancers. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described, but only one has been fully characterized. [provided by RefSeq]

Sequence: NQVNEQSAPLPVPVPVPVPSYGGEEPVRKESKTPPPYSVYERTLRRPVPLPHSLSIPVTSEPPALPPKPLAARSSHLENGARRTDPGPRPRPLPRKVSQL
Especificaciones

Especificaciones

NP_055520
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ34238/KIAA0716/MGC134911/MGC134912
DOCK4
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9732
DOCK4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
NQVNEQSAPLPVPVPVPVPSYGGEEPVRKESKTPPPYSVYERTLRRPVPLPHSLSIPVTSEPPALPPKPLAARSSHLENGARRTDPGPRPRPLPRKVSQL
RUO
DOCK4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications