Learn More
Abnova™ Human DO Partial ORF (NP_066549, 61 a.a. - 160 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_066549
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 420
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16104924
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000420-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16114924
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000420-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a protein that contains a mono-ADP-ribosylation (ART) motif. It is a member of the ADP-ribosyltransferase gene family but enzymatic activity has not been demonstrated experimentally. Antigens of the Dombrock blood group system are located on the gene product, which is glycosylphosphatidylinosotol-anchored to the erythrocyte membrane. Allelic variants, some of which lead to adverse transfusion reactions, are known. [provided by RefSeq]
Sequence: SFDDQYQGCSKQVMEKLTQGDYFTKDIEAQKNYFRMWQKAHLAWLNQGKVLPQNMTTTHAVAILFYTLNSNVHSDFTRAMASVARTPQQYERSFHFKYLH
Especificaciones
Especificaciones
NP_066549
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CD297/DO/DOK1
ART4
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
420
DO (Human) Recombinant Protein (Q01)
SFDDQYQGCSKQVMEKLTQGDYFTKDIEAQKNYFRMWQKAHLAWLNQGKVLPQNMTTTHAVAILFYTLNSNVHSDFTRAMASVARTPQQYERSFHFKYLH
RUO
ART4