missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human DNAJB7 Full-length ORF (NP_660157.1, 1 a.a. - 309 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_660157.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 150353
Peso molecular 61.8kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16108613
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00150353-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16198603
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00150353-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

DNAJB7 belongs to the evolutionarily conserved DNAJ/HSP40 family of proteins, which regulate molecular chaperone activity by stimulating ATPase activity. DNAJ proteins may have up to 3 distinct domains: a conserved 70-amino acid J domain, usually at the N terminus; a glycine/phenylalanine (G/F)-rich region; and a cysteine-rich domain containing 4 motifs resembling a zinc finger domain (Ohtsuka and Hata, 2000 [PubMed 11147971]).[supplied by OMIM]

Sequence: MVDYYEVLGLQRYASPEDIKKAYHKVALKWHPDKNPENKEEAERKFKEVAEAYEVLSNDEKRDIYDKYGTEGLNGGGSHFDDECEYGFTFHKPDDVFKEIFHERDPFSFHFFEDSLEDLLNRPGSSYGNRNRDAGYFFSTASEYPIFEKFSSYDTGYTSQGSLGHEGLTSFSSLAFDNSGMDNYISVTTSDKIVNGRNINTKKIIESDQEREAEDNGELTFFLVNSVANEEGFAKECSWRTQSFNNYSPNSHSSKHVSQYTFVDNDEGGISWVTSNRDPPIFSAGVKEGGKRKKKKRKEVQKKSTKRNC
Especificaciones

Especificaciones

NP_660157.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
61.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MVDYYEVLGLQRYASPEDIKKAYHKVALKWHPDKNPENKEEAERKFKEVAEAYEVLSNDEKRDIYDKYGTEGLNGGGSHFDDECEYGFTFHKPDDVFKEIFHERDPFSFHFFEDSLEDLLNRPGSSYGNRNRDAGYFFSTASEYPIFEKFSSYDTGYTSQGSLGHEGLTSFSSLAFDNSGMDNYISVTTSDKIVNGRNINTKKIIESDQEREAEDNGELTFFLVNSVANEEGFAKECSWRTQSFNNYSPNSHSSKHVSQYTFVDNDEGGISWVTSNRDPPIFSAGVKEGGKRKKKKRKEVQKKSTKRNC
RUO
DNAJB7
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
150353
DNAJB7 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DJ5/HSC3/MGC138340
DNAJB7
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications