missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human DLX6 Full-length ORF (AAH69363.1, 1 a.a. - 175 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH69363.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 1750
Peso molecular 46.1kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16114091
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001750-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16104091
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001750-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a member of a homeobox transcription factor gene family similiar to the Drosophila distal-less gene. This family is comprised of at least 6 different members that encode proteins with roles in forebrain and craniofacial development. This gene is in a tail-to-tail configuration with another member of the family on the long arm of chromosome 7. [provided by RefSeq]

Sequence: MSHSQHSPYLQSYHNSSAAAQTRGDDTDQQKTTVIENGEIRFNGKGKKIRKPRTIYSSLQLQALNHRFQQTQYLALPERAELAASLGLTQTQVKIWFQNKRSKFKKLLKQGSNPHESDPLQGSAALSPRSPALPPVWDVSASAKGVSMPPNSYMPGYSHWYSSPHQDTMQRPQMM
Especificaciones

Especificaciones

AAH69363.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
46.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSHSQHSPYLQSYHNSSAAAQTRGDDTDQQKTTVIENGEIRFNGKGKKIRKPRTIYSSLQLQALNHRFQQTQYLALPERAELAASLGLTQTQVKIWFQNKRSKFKKLLKQGSNPHESDPLQGSAALSPRSPALPPVWDVSASAKGVSMPPNSYMPGYSHWYSSPHQDTMQRPQMM
RUO
DLX6
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
1750
DLX6 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC125282/MGC125283/MGC125284/MGC125285
DLX6
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications