missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human DKKL1 Full-length ORF (NP_055234.1, 1 a.a. - 242 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_055234.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 27120
Peso molecular 53.4kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16108572
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00027120-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16198562
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00027120-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The dickkopf protein family interacts with the Wnt signaling pathway and its members are characterized by two conserved cysteine-rich domains. This gene encodes a secreted protein that has high similarity to the N-terminus of the dickkopf-3 protein and moderate similarity to that protein's C-terminus though the C-terminal cysteine residues are not conserved. [provided by RefSeq]

Sequence: MGEASPPAPARRHLLVLLLLLSTLVIPSAAAPIHDADAQESSLGLTGLQSLLQGFSRLFLKGNLLRGIDSLFSAPMDFRGLPGNYHKEENQEHQLGNNTLSSHLQIDKMTDNKTGEVLISENVVASIQPAEGSFEGDLKVPRMEEKEALVPIQKATDSFHTELHPRVAFWIIKLPRRRSHQDALEGGHWLSEKRHRLQAIRDGLRKGTHKDVLEEGTESSSHSRLSPRKTHLLYILRPSRQL
Especificaciones

Especificaciones

NP_055234.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
53.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MGEASPPAPARRHLLVLLLLLSTLVIPSAAAPIHDADAQESSLGLTGLQSLLQGFSRLFLKGNLLRGIDSLFSAPMDFRGLPGNYHKEENQEHQLGNNTLSSHLQIDKMTDNKTGEVLISENVVASIQPAEGSFEGDLKVPRMEEKEALVPIQKATDSFHTELHPRVAFWIIKLPRRRSHQDALEGGHWLSEKRHRLQAIRDGLRKGTHKDVLEEGTESSSHSRLSPRKTHLLYILRPSRQL
RUO
DKKL1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
27120
DKKL1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SGY/SGY-1/SGY1
DKKL1
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications