missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human DKFZP566E144 Partial ORF (NP_056338, 101 a.a. - 210 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_056338
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 25996
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Menge & Verfügbarkeit  
16165246
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00025996-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16155246
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00025996-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Beschreibung

Beschreibung

Nucleases are components of DNA and RNA metabolism that carry out functions in DNA repair, replication, and recombination and in RNA processing and degradation. SFN is a homolog of Orn, a 3-prime-to-5-prime exoribonuclease of E. coli that attacks the free 3-prime hydroxyl group on single-stranded RNA, releasing 5-prime mononucleotides in a sequential manner.[supplied by OMIM]

Sequence: HGRSGLTKAVKESTITLQQAEYEFLSFVRQQTPPGLCPLAGNSVHEDKKFLDKYMPQFMKHLHYRIIDVSTVKELCRRWYPEEYEFAPKKAASHRALDDISESIKELQFY
Spezifikation

Spezifikation

NP_056338
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CGI-114/DKFZp566E144/MGC111570/REX2/RFN/SFN
REXO2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
25996
DKFZP566E144 (Human) Recombinant Protein (Q01)
HGRSGLTKAVKESTITLQQAEYEFLSFVRQQTPPGLCPLAGNSVHEDKKFLDKYMPQFMKHLHYRIIDVSTVKELCRRWYPEEYEFAPKKAASHRALDDISESIKELQFY
RUO
REXO2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen