Learn More
Abnova™ Human DKFZp434B1231 Full-length ORF (NP_840059.1, 1 a.a. - 868 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_840059.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 91156
Peso molecular 120.5kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16156573
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00091156-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16166573
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00091156-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MGWQPMGENWGCLEEMLNEDQSREPPGHLGSRRSGKDGRLDIYGERRDATRSSTSRYKPGTGSFSKDAQGPMGHFSQGLADMEVQPGEAATLSCTLTSDLGPGTWFKDGVKLTTQDGVIFKQDGLVHSLFITHVQGTQAGRYTFVAGDQQSEATLTVQDSPTIAPDVTEKLREPLVVKAGKPVIVKIPFQSHLPIQAAWRKDGAEVVGSSDREAQVDLGDGYTRLCLPSAGRKDCGQYSVTLRSEGGSVQAELTLQVIDKPDPPQGPMEVQDCHRAGVCLRWRPPRDNGGRTVECYVVERRQAGRSTWLKVGEAPADSTTFTDAHVEPGRKYTFRVRAVTSEGAGEALESEEILVAPEALPKAPSAPAILSASSQGITLTWTAPRGPGSAHILGYLIERRKKGSNTWTAVNDQPVPERRWTVADVRQGCQYEFRVTAVAPSGPGEPGPPSDAVFARDPMRPPGLVRNLQVTDRSNTSITLSWAGPDTQEGDEAQGYVVELCSSDSLQWLPCHVGTVPVTTYTAKGLRPGEGYFVRVTAVNEGGQSQPSALDTLVQAMPVTVCPKFLVDSSTKDLLTVKVGDTVRVPVSFEAMPMPEVTWLKDGLPLPKRSVTVTKDGLTQLLIPVAGLSDSGLYTVVLRTLQGKEVAHSFRIRVAACPQAPGPIHLQENVPGTVTAEWEPSPDEAQDVPLHYAVFTRSSAHGPWHEAADRIYTNRFTLLGILPGHEYHFRVVAKNELGASKPSDTSQPWCIPRQRDRFTVKAPCYREPDLSQKPRFLVGLRSHLLPQGCECCMSCAVQGSPRPHVTWFKNDRSLEGNPAVYSTDLLGVCSLTIPSVSPKDSGEYKAVAENTLGQAVSTATLIVIEPST
Especificaciones
Especificaciones
NP_840059.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
120.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MGWQPMGENWGCLEEMLNEDQSREPPGHLGSRRSGKDGRLDIYGERRDATRSSTSRYKPGTGSFSKDAQGPMGHFSQGLADMEVQPGEAATLSCTLTSDLGPGTWFKDGVKLTTQDGVIFKQDGLVHSLFITHVQGTQAGRYTFVAGDQQSEATLTVQDSPTIAPDVTEKLREPLVVKAGKPVIVKIPFQSHLPIQAAWRKDGAEVVGSSDREAQVDLGDGYTRLCLPSAGRKDCGQYSVTLRSEGGSVQAELTLQVIDKPDPPQGPMEVQDCHRAGVCLRWRPPRDNGGRTVECYVVERRQAGRSTWLKVGEAPADSTTFTDAHVEPGRKYTFRVRAVTSEGAGEALESEEILVAPEALPKAPSAPAILSASSQGITLTWTAPRGPGSAHILGYLIERRKKGSNTWTAVNDQPVPERRWTVADVRQGCQYEFRVTAVAPSGPGEPGPPSDAVFARDPMRPPGLVRNLQVTDRSNTSITLSWAGPDTQEGDEAQGYVVELCSSDSLQWLPCHVGTVPVTTYTAKGLRPGEGYFVRVTAVNEGGQSQPSALDTLVQAMPVTVCPKFLVDSSTKDLLTVKVGDTVRVPVSFEAMPMPEVTWLKDGLPLPKRSVTVTKDGLTQLLIPVAGLSDSGLYTVVLRTLQGKEVAHSFRIRVAACPQAPGPIHLQENVPGTVTAEWEPSPDEAQDVPLHYAVFTRSSAHGPWHEAADRIYTNRFTLLGILPGHEYHFRVVAKNELGASKPSDTSQPWCIPRQRDRFTVKAPCYREPDLSQKPRFLVGLRSHLLPQGCECCMSCAVQGSPRPHVTWFKNDRSLEGNPAVYSTDLLGVCSLTIPSVSPKDSGEYKAVAENTLGQAVSTATLIVIEPST
RUO
IGFN1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
91156
DKFZp434B1231 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434B1231/EEF1A2BP1
IGFN1
Recombinant
wheat germ expression system