Learn More
Abnova™ Human DIRAS3 Partial ORF (NP_004666, 130 a.a. - 229 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00009077-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16199875
  • 458.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
26-10-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sequence: FYELICKIKGNNLHKFPIVLVGNKSDDTHREVALNDGATCAMEWNCAFMEISAKTDVNVQELFHMLLNYKKKPTTGLQEPEKKSQMPNTTEKLLDKCIIM
Especificaciones
Especificaciones
NP_004666
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
FYELICKIKGNNLHKFPIVLVGNKSDDTHREVALNDGATCAMEWNCAFMEISAKTDVNVQELFHMLLNYKKKPTTGLQEPEKKSQMPNTTEKLLDKCIIM
RUO
DIRAS3
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
9077
DIRAS3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ARHI|NOEY2
DIRAS3
Yes