Learn More
Abnova™ Human DGCR14 Full-length ORF (AAH37829.1, 1 a.a. - 395 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH37829.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 8220
Peso molecular 67kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16192312
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008220-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16182312
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00008220-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene is located within the minimal DGS critical region (MDGCR) thought to contain the gene(s) responsible for a group of developmental disorders. These disorders include DiGeorge syndrome, velocardiofacial syndrome, conotruncal anomaly face syndrome, and some familial or sporadic conotruncal cardiac defects which have been associated with microdeletion of 22q11.2. The encoded protein may be a component of C complex spliceosomes, and the orthologous protein in the mouse localizes to the nucleus. [provided by RefSeq]
Sequence: MLGACFPNLSSGDVMVFGPGGLGQPVLHPVLVLGHHQQPVLGFGSKLVVGPVVGPQACLGVQFALSAVLALPLPLEGGRRRGFGLGGLQPRVAEDLIDVEPLADVGLQHAVDEVLALAGQVLGAREVHTVLLLDTQHLPDVGVVIGHGAADHDVQDHAQAPDVIHLGLVGDALQHLGGCICCRPAEGLAEDDAPIAVPQAALGEAKVRQLDVEVLVEEKVLALEVPVDDVQVVAVLDGGGELSEHLACHVLMQGSLALDELEKRLAPLPSTSPRHVGQQALSSFTLPEASGWAALGWASTQGWDTQHCLRVTSANELIKPRSGGGDWAEGEQGLWNRGSQAGLAGAPTPRPLEGSLSPGQDSGGPAAAALVSLSQVKLEGRRPTSSLFASPGCGD
Especificaciones
Especificaciones
AAH37829.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
67kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MLGACFPNLSSGDVMVFGPGGLGQPVLHPVLVLGHHQQPVLGFGSKLVVGPVVGPQACLGVQFALSAVLALPLPLEGGRRRGFGLGGLQPRVAEDLIDVEPLADVGLQHAVDEVLALAGQVLGAREVHTVLLLDTQHLPDVGVVIGHGAADHDVQDHAQAPDVIHLGLVGDALQHLGGCICCRPAEGLAEDDAPIAVPQAALGEAKVRQLDVEVLVEEKVLALEVPVDDVQVVAVLDGGGELSEHLACHVLMQGSLALDELEKRLAPLPSTSPRHVGQQALSSFTLPEASGWAALGWASTQGWDTQHCLRVTSANELIKPRSGGGDWAEGEQGLWNRGSQAGLAGAPTPRPLEGSLSPGQDSGGPAAAALVSLSQVKLEGRRPTSSLFASPGCGD
RUO
DGCR14
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
8220
DGCR14 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DGCR13/DGS-H/DGS-I/DGSH/DGSI/ES2/Es2el
DGCR14
Recombinant
wheat germ expression system