missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human DDX43 Partial ORF (NP_061135.1, 2 a.a. - 90 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00055510-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16108176

  • 518.16€ / 25 microgramos
Envío estimado: 21-01-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is an ATP-dependent RNA helicase in the DEAD-box family and displays tumor-specific expression. [provided by RefSeq]

Sequence: SHHGGAPKASTWVVASRRSSTVSRAPERRPAEELNRTGPEGYSVGRGGRWRGTSRPPEAVAAGHEELPLCFALKSHFVGAVIGRGGSKI
Especificaciones

Especificaciones

NP_061135.1
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.53kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SHHGGAPKASTWVVASRRSSTVSRAPERRPAEELNRTGPEGYSVGRGGRWRGTSRPPEAVAAGHEELPLCFALKSHFVGAVIGRGGSKI
RUO
DDX43
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
55510
DDX43 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434H2114/HAGE
DDX43
Yes
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales