Learn More
Abnova™ Human DDX3X Partial ORF (NP_076829.1, 1 a.a. - 55 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00001654-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16197124
  • 302.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
26-10-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sequence: MSHVAVENALGLDQQFAGLDLNSSDNQSGGSTASKGRYIPPHLRNREATRGFYDK
Especificaciones
Especificaciones
NP_076829.1
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.79kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSHVAVENALGLDQQFAGLDLNSSDNQSGGSTASKGRYIPPHLRNREATRGFYDK
RUO
DDX3X
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
1654
DDX3X (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DBX|DDX14|DDX3|HLP2
DDX3X
Yes