Learn More
Abnova™ Human DDOST Partial ORF (NP_005207, 328 a.a. - 427 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_005207
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 1650
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16197114
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001650-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16187114
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001650-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a component of the oligosaccharyltransferase complex which catalyzes the transfer of high-mannose oligosaccharides to asparagine residues on nascent polypeptides in the lumen of the rough endoplasmic reticulum. The protein complex co-purifies with ribosomes. The product of this gene is also implicated in the processing of advanced glycation endproducts (AGEs), which form from non-enzymatic reactions between sugars and proteins or lipids and are associated with aging and hyperglycemia. [provided by RefSeq]
Sequence: TDLVEYSIVIQQLSNGKWVPFDGDDIQLEFVRIDPFVRTFLKKKGGKYSVQFKLPDVYGVFQFKVDYNRLGYTHLYSSTQVSVRPLQHTQYERFIPSAYP
Especificaciones
Especificaciones
NP_005207
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AGE-R1/KIAA0115/MGC2191/OK/SW-cl.45/OST/OST48/WBP1
DDOST
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1650
DDOST (Human) Recombinant Protein (Q01)
TDLVEYSIVIQQLSNGKWVPFDGDDIQLEFVRIDPFVRTFLKKKGGKYSVQFKLPDVYGVFQFKVDYNRLGYTHLYSSTQVSVRPLQHTQYERFIPSAYP
RUO
DDOST