Learn More
Abnova™ Human DAXX Full-length ORF (NP_001341.1, 1 a.a. - 740 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001341.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 1616 |
Peso molecular | 107.8kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16103911
|
Abnova™
H00001616-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16113911
|
Abnova™
H00001616-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a multifunctional protein that resides in multiple locations in the nucleus and in the cytoplasm. It interacts with a wide variety of proteins, such as apoptosis antigen Fas, centromere protein C, and transcription factor erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 1. In the nucleus, the encoded protein functions as a potent transcription repressor that binds to sumoylated transcription factors. Its repression can be relieved by the sequestration of this protein into promyelocytic leukemia nuclear bodies or nucleoli. This protein also associates with centromeres in G2 phase. In the cytoplasm, the encoded protein may function to regulate apoptosis. The subcellular localization and function of this protein are modulated by post-translational modifications, including sumoylation, phosphorylation and polyubiquitination. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq]
Sequence: MATANSIIVLDDDDEDEAAAQPGPSHPLPNAASPGAEAPSSSEPHGARGSSSSGGKKCYKLENEKLFEEFLELCKMQTADHPEVVPFLYNRQQRAHSLFLASAEFCNILSRVLSRARSRPAKLYVYINELCTVLKAHSAKKKLNLAPAATTSNEPSGNNPPTHLSLDPTNAENTASQSPRTRGSRRQIQRLEQLLALYVAEIRRLQEKELDLSELDDPDSAYLQEARLKRKLIRLFGRLCELKDCSSLTGRVIEQRIPYRGTRYPEVNRRIERLINKPGPDTFPDYGDVLRAVEKAAARHSLGLPRQQLQLMAQDAFRDVGIRLQERRHLDLIYNFGCHLTDDYRPGVDPALSDPVLARRLRENRSLAMSRLDEVISKYAMLQDKSEEGERKKRRARLQGTSSHSADTPEASLDSGEGPSGMASQGCPSASRAETDDEDDEESDEEEEEEEEEEEEEATDSEEEEDLEQMQEGQEDDEEEDEEEEAAAGKDGDKSPMSSLQISNEKNLEPGKQISRSSGEQQNKGRIVSPSLLSEEPLAPSSIDAESNGEQPEELTLEEESPVSQLFELEIEALPLDTPSSVETDISSSRKQSEEPFTTVLENGAGMVSSTSFNGGVSPHNWGDSGPPCKKSRKEKKQTGSGPLGNSYVERQRSVHEKNGKKICTLPSPPSPLASLAPVADSSTRVDSPSHGLVTSSLCIPSPARLSQTPHSQPPRPGTCKTSVATQCDPEEIIVLSDSDEspecificaciones
NP_001341.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
107.8kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MATANSIIVLDDDDEDEAAAQPGPSHPLPNAASPGAEAPSSSEPHGARGSSSSGGKKCYKLENEKLFEEFLELCKMQTADHPEVVPFLYNRQQRAHSLFLASAEFCNILSRVLSRARSRPAKLYVYINELCTVLKAHSAKKKLNLAPAATTSNEPSGNNPPTHLSLDPTNAENTASQSPRTRGSRRQIQRLEQLLALYVAEIRRLQEKELDLSELDDPDSAYLQEARLKRKLIRLFGRLCELKDCSSLTGRVIEQRIPYRGTRYPEVNRRIERLINKPGPDTFPDYGDVLRAVEKAAARHSLGLPRQQLQLMAQDAFRDVGIRLQERRHLDLIYNFGCHLTDDYRPGVDPALSDPVLARRLRENRSLAMSRLDEVISKYAMLQDKSEEGERKKRRARLQGTSSHSADTPEASLDSGEGPSGMASQGCPSASRAETDDEDDEESDEEEEEEEEEEEEEATDSEEEEDLEQMQEGQEDDEEEDEEEEAAAGKDGDKSPMSSLQISNEKNLEPGKQISRSSGEQQNKGRIVSPSLLSEEPLAPSSIDAESNGEQPEELTLEEESPVSQLFELEIEALPLDTPSSVETDISSSRKQSEEPFTTVLENGAGMVSSTSFNGGVSPHNWGDSGPPCKKSRKEKKQTGSGPLGNSYVERQRSVHEKNGKKICTLPSPPSPLASLAPVADSSTRVDSPSHGLVTSSLCIPSPARLSQTPHSQPPRPGTCKTSVATQCDPEEIIVLSDSD | |
RUO | |
DAXX | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
1616 | |
DAXX (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BING2/DAP6/EAP1/MGC126245/MGC126246 | |
DAXX | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |