Learn More
Abnova™ Human DAG1 Partial ORF (AAH12740, 31 a.a. - 140 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH12740
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 1605
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16193881
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001605-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16103891
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001605-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Dystroglycan is a laminin binding component of the dystrophin-glycoprotein complex which provides a linkage between the subsarcolemmal cytoskeleton and the extracellular matrix. Dystroglycan 1 is a candidate gene for the site of the mutation in autosomal recessive muscular dystrophies. The dramatic reduction of dystroglycan 1 in Duchenne muscular dystrophy leads to a loss of linkage between the sarcolemma and extracellular matrix, rendering muscle fibers more susceptible to necrosis. Dystroglycan also functions as dual receptor for agrin and laminin-2 in the Schwann cell membrane. The muscle and nonmuscle isoforms of dystroglycan differ by carbohydrate moieties but not protein sequence. Alternative splicing results in multiple transcript variants
Sequence: WPSEPSEAVRDWENQLEASMHSVLSDLHEAVPTVVGIPDGTAVVGRSFRVTIPTDLIASSGDIIKVSAAGKEALPSWLHWDSQSHTLEGLPLDTDKGVHYISVSATRLGA
Especificaciones
Especificaciones
AAH12740
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
156DAG/A3a/AGRNR/DAG
DAG1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1605
DAG1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
WPSEPSEAVRDWENQLEASMHSVLSDLHEAVPTVVGIPDGTAVVGRSFRVTIPTDLIASSGDIIKVSAAGKEALPSWLHWDSQSHTLEGLPLDTDKGVHYISVSATRLGA
RUO
DAG1