missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human DACH1 Partial ORF (NP_542937.1, 596 a.a. - 704 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_542937.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 1602
Peso molecular 37.73kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16117004
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001602-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16107004
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001602-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a chromatin-associated protein that associates with other DNA-binding transcription factors to regulate gene expression and cell fate determination during development. The protein contains a Ski domain that is highly conserved from Drosophila to human. Expression of this gene is lost in some forms of metastatic cancer, and is correlated with poor prognosis. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: TELKMDFLRERELRETLEKQLAMEQKNRAIVQKRLKKEKKAKRKLQEALEFETKRREQAEQTLKQAASTDSLRVLNDSLTPEIEADRSGGRTDAERTIQDGRLYLKTTV
Especificaciones

Especificaciones

NP_542937.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DACH/FLJ10138
DACH1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1602
DACH1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
TELKMDFLRERELRETLEKQLAMEQKNRAIVQKRLKKEKKAKRKLQEALEFETKRREQAEQTLKQAASTDSLRVLNDSLTPEIEADRSGGRTDAERTIQDGRLYLKTTV
RUO
DACH1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications