Learn More
Abnova™ Human DAB2 Full-length ORF (AAH03064.1, 1 a.a. - 770 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH03064.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 1601
Peso molecular 108.8kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16193871
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001601-P02.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16103881
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001601-P02.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
DAB2 mRNA is expressed in normal ovarian epithelial cells but is down-regulated or absent from ovarian carcinoma cell lines. The 770-amino acid predicted protein has an overall 83% identity with the mouse p96 protein, a putative mitogen-responsive phosphoprotein; homology is strongest in the amino-terminal end of the protein in a region corresponding to the phosphotyrosine interaction domain. The down-regulation of DAB2 may play an important role in ovarian carcinogenesis. This gene was initially named DOC2 (for Differentially expressed in Ovarian Cancer) and is distinct from the DOC2A and DOC2B genes (for double C2-like domains, alpha and beta). [provided by RefSeq]
Sequence: MSNEVETSATNGQPDQQAAPKAPSKKEKKKGPEKTDEYLLARFKGDGVKYKAKLIGIDDVPDARGDKMSQDSMMKLKGMAAAGRSQGQHKQRIWVNISLSGIKIIDEKTGVIEHEHPVNKISFIARDVTDNRAFGYVCGGEGQHQFFAIKTGQQAEPLVVDLKDLFQVIYNVKKKEEEKKKIEEASKAVENGSEALMILDDQTNKLKSGVDQMDLFGDMSTPPDLNSPTESKDILLVDLNSEIDTNQNSLRENPFLTNGITSCSLPRPTPQASFLPENAFSANLNFFPTPNPDPFRDDPFTQPDQSTPSSFDSLKSPDQKKENSSSSSTPLSNGPLNGDVDYFGQQFDQISNRTGKQEAQAGPWPFSSSQTQPAVRTQNGVSEREQNGFSVKSSPNPFVGSPPKGLSIQNGVKQDLESSVQSSPHDSIAIIPPPQSTKPGRGRRTAKSSANDLLASDIFAPPVSEPSGQASPTGQPTALQPNPLDLFKTSAPAPVGPLVGLGGVTVTLPQAGPWNTASLVFNQSPSMAPGAMMGGQPSGFSQPVIFGTSPAVSGWNQPSPFAASTPPPVPVVWGPSASVAPNAWSTTSPLGNPFQSNIFPAPAVSTQPPSMHSSLLVTPPQPPPRAGPPKDISSDAFTALDPLGDKEIKDVKEMFKDFQLRQPPAVPARKGEQTSSGTLSAFASYFNSKVGIPQENADHDDFDANQLLNKINEPPKPAPRQVSLPVTKSTDNAFENPFFKDSFGSSQASVASSQPVSSEMYRDPFGNPFA
Especificaciones
Especificaciones
AAH03064.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
108.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSNEVETSATNGQPDQQAAPKAPSKKEKKKGPEKTDEYLLARFKGDGVKYKAKLIGIDDVPDARGDKMSQDSMMKLKGMAAAGRSQGQHKQRIWVNISLSGIKIIDEKTGVIEHEHPVNKISFIARDVTDNRAFGYVCGGEGQHQFFAIKTGQQAEPLVVDLKDLFQVIYNVKKKEEEKKKIEEASKAVENGSEALMILDDQTNKLKSGVDQMDLFGDMSTPPDLNSPTESKDILLVDLNSEIDTNQNSLRENPFLTNGITSCSLPRPTPQASFLPENAFSANLNFFPTPNPDPFRDDPFTQPDQSTPSSFDSLKSPDQKKENSSSSSTPLSNGPLNGDVDYFGQQFDQISNRTGKQEAQAGPWPFSSSQTQPAVRTQNGVSEREQNGFSVKSSPNPFVGSPPKGLSIQNGVKQDLESSVQSSPHDSIAIIPPPQSTKPGRGRRTAKSSANDLLASDIFAPPVSEPSGQASPTGQPTALQPNPLDLFKTSAPAPVGPLVGLGGVTVTLPQAGPWNTASLVFNQSPSMAPGAMMGGQPSGFSQPVIFGTSPAVSGWNQPSPFAASTPPPVPVVWGPSASVAPNAWSTTSPLGNPFQSNIFPAPAVSTQPPSMHSSLLVTPPQPPPRAGPPKDISSDAFTALDPLGDKEIKDVKEMFKDFQLRQPPAVPARKGEQTSSGTLSAFASYFNSKVGIPQENADHDDFDANQLLNKINEPPKPAPRQVSLPVTKSTDNAFENPFFKDSFGSSQASVASSQPVSSEMYRDPFGNPFA
RUO
DAB2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
1601
DAB2 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DOC-2/DOC2/FLJ26626
DAB2
Recombinant
wheat germ expression system