missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GIBCO™ Human Cytosol

Fracciones citosólicas del hígado humano agrupadas. Concentración total de proteínas: 20mg/mL

Marca:  GIBCO™ HMCYPL

Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg

Código de producto. 10619740

  • 61.75€ / 1 ml
Fecha estimada de envío: 19-10-2022
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Hígado
Congelado
Unisex
Calidad para investigación
20 mg/ml
Tubo
Hielo seco
Citosol humano
Adulta
Agrupadas
Humano
Almacenar a entre -60 °C y -85 °C.
Citosol
Gibco™
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales