Learn More
Abnova™ Human CYP24A1 Partial ORF (NP_000773, 415 a.a. - 514 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000773 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 1591 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16196984
|
Abnova™
H00001591-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16186984
|
Abnova™
H00001591-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This mitochondrial protein initiates the degradation of 1,25-dihydroxyvitamin D3, the physiologically active form of vitamin D3, by hydroxylation of the side chain. In regulating the level of vitamin D3, this enzyme plays a role in calcium homeostasis and the vitamin D endocrine system. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: LMLNTQVLGSSEDNFEDSSQFRPERWLQEKEKINPFAHLPFGVGKRMCIGRRLAELQLHLALCWIVRKYDIQATDNEPVEMLHSGTLVPSRELPIAFCQREspecificaciones
NP_000773 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CP24/CYP24/MGC126273/MGC126274/P450-CC24 | |
CYP24A1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
1591 | |
CYP24A1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LMLNTQVLGSSEDNFEDSSQFRPERWLQEKEKINPFAHLPFGVGKRMCIGRRLAELQLHLALCWIVRKYDIQATDNEPVEMLHSGTLVPSRELPIAFCQR | |
RUO | |
CYP24A1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |