Learn More
Abnova™ Human CXorf6 Partial ORF (NP_005482, 603 a.a. - 701 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00010046-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16101726
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: SPSNITHVDKACKLGEARHPQVSLGRQPPSCQALGSESFLPGSSFAHELARVTSSYSTSEAAPWGSWDPKAWRQVPAPLLPSCDATARGTEIRSYGNDP
Especificaciones
Especificaciones
NP_005482
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SPSNITHVDKACKLGEARHPQVSLGRQPPSCQALGSESFLPGSSFAHELARVTSSYSTSEAAPWGSWDPKAWRQVPAPLLPSCDATARGTEIRSYGNDP
RUO
MAMLD1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10046
CXorf6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CG1/CXorf6/F18
MAMLD1
Recombinant
wheat germ expression system