missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CXorf34 Full-length ORF (NP_079193.2, 1 a.a. - 504 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_079193.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 79979
Peso molecular 82.9kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16194683
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00079979-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16184683
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00079979-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Sequence: MAGLKRRVPLHSLRYFISMVGLFSKPGLLPWYARNPPGWSQLFLGTVCKGDFTRVIATKCQKGQKSQKKPSHLGPLDGSWQERLADVVTPLWRLSYEEQLKVKFAAQKKILQRLESYIQMLNGVSVTTAVPKSERLSCLLHPIIPSPVINGYRNKSTFSVNRGPDGNPKTVGFYLGTWRDGNVVCVQSNHLKNIPEKHSQVAQYYEVFLRQSPLEPCLVFHEGGYWRELTVRTNSQGHTMAIITFHPQKLSQEELHVQKEIVKEFFIRGPGAACGLTSLYFQESTMTRCSHQQSPYQLLFGEPYIFEELLSLKIRISPDAFFQINTAGAEMLYRTVGELTGVNSDTILLDICCGTGVIGLSLAQHTSRVLGIELLEQAVEDARWTAAFNGITNSEFHTGQAEKILPGLLKSKEDGQSIVAVVNPARAGLHYKVIQAIRNFRAIHTLVFVSCKLHGESTRNVIELCCPPDPAKKLLGEPFVLQQAVPVDLFPHTPHCELVLLFTR
Especificaciones

Especificaciones

NP_079193.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
82.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAGLKRRVPLHSLRYFISMVGLFSKPGLLPWYARNPPGWSQLFLGTVCKGDFTRVIATKCQKGQKSQKKPSHLGPLDGSWQERLADVVTPLWRLSYEEQLKVKFAAQKKILQRLESYIQMLNGVSVTTAVPKSERLSCLLHPIIPSPVINGYRNKSTFSVNRGPDGNPKTVGFYLGTWRDGNVVCVQSNHLKNIPEKHSQVAQYYEVFLRQSPLEPCLVFHEGGYWRELTVRTNSQGHTMAIITFHPQKLSQEELHVQKEIVKEFFIRGPGAACGLTSLYFQESTMTRCSHQQSPYQLLFGEPYIFEELLSLKIRISPDAFFQINTAGAEMLYRTVGELTGVNSDTILLDICCGTGVIGLSLAQHTSRVLGIELLEQAVEDARWTAAFNGITNSEFHTGQAEKILPGLLKSKEDGQSIVAVVNPARAGLHYKVIQAIRNFRAIHTLVFVSCKLHGESTRNVIELCCPPDPAKKLLGEPFVLQQAVPVDLFPHTPHCELVLLFTR
RUO
TRMT2B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
79979
CXorf34 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CXorf34/FLJ12687/dJ341D10.3
TRMT2B
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications