missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CX36 Partial ORF (NP_065711.1, 99 a.a. - 197 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_065711.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 57369
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16199076
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00057369-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16109086
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00057369-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene is a member of the connexin gene family that is expressed predominantly in mammalian neurons. Connexins associate in groups of 6 and are organized radially around a central pore to form connexons. Each gap junction intercellular channel is formed by the conjunction of 2 connexons. [provided by RefSeq]

Sequence: HQSAKQRERRYSTVFLALDRDPPESIGGPGGTGGGGSGGGKREDKKLQNAIVNGVLQNTENTSKETEPDCLEVKELTPHPSGLRTASKSKLRRQEGISR
Especificaciones

Especificaciones

NP_065711.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CX36/GJA9/MGC138315/MGC138319
GJD2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
57369
CX36 (Human) Recombinant Protein (Q01)
HQSAKQRERRYSTVFLALDRDPPESIGGPGGTGGGGSGGGKREDKKLQNAIVNGVLQNTENTSKETEPDCLEVKELTPHPSGLRTASKSKLRRQEGISR
RUO
GJD2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications