missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CSPG6 Partial ORF (AAH47324, 711 a.a. - 810 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAH47324
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 9126
Peso molecular 36.63kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16109995
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00009126-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16199985
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00009126-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene belongs to the SMC3 subfamily of SMC proteins. The encoded protein occurs in certain cell types as either an intracellular, nuclear protein or a secreted protein. The nuclear form, known as structural maintenance of chromosomes 3, is a component of the multimeric cohesin complex that holds together sister chromatids during mitosis, enabling proper chromosome segregation. Post-translational modification of the encoded protein by the addition of chondroitin sulfate chains gives rise to the secreted proteoglycan bamacan, an abundant basement membrane protein. [provided by RefSeq]

Sequence: IDQLMNQMQQIETQQRKFKASRDSILSEMKMLKEKRQQSEKTFMPKQRSLQSLEASLHAMESTRESLKAELGTDLLSQLSLEDQKRVDALNDEIRQLQQE
Especificaciones

Especificaciones

AAH47324
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BAM/BMH/CDLS3/CSPG6/HCAP/SMC3L1
SMC3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9126
CSPG6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
IDQLMNQMQQIETQQRKFKASRDSILSEMKMLKEKRQQSEKTFMPKQRSLQSLEASLHAMESTRESLKAELGTDLLSQLSLEDQKRVDALNDEIRQLQQE
RUO
SMC3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications