missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CRAT Partial ORF (NP_659006, 445 a.a. - 544 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_659006
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 1384
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16106634
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001384-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16116634
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001384-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes carnitine acetyltransferase (CRAT), which is a key enzyme in the metabolic pathway in mitochondria, peroxisomes and endoplasmic reticulum. CRAT catalyzes the reversible transfer of acyl groups from an acyl-CoA thioester to carnitine and regulates the ratio of acylCoA/CoA in the subcellular compartments. Alternate splicing results in multiple transcript variants; additional transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined. [provided by RefSeq]

Sequence: AIEDLVSMPDIFMDTSYAIAMHFHLSTSQVPAKTDCVMFFGPVVPDGYGVCYNPMEAHINFSLSAYNSCAETNAARLAHYLEKALLDMRALLQSHPRAKL
Especificaciones

Especificaciones

NP_659006
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CAT1
CRAT
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1384
CRAT (Human) Recombinant Protein (Q01)
AIEDLVSMPDIFMDTSYAIAMHFHLSTSQVPAKTDCVMFFGPVVPDGYGVCYNPMEAHINFSLSAYNSCAETNAARLAHYLEKALLDMRALLQSHPRAKL
RUO
CRAT
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications