Learn More
Abnova™ Human CPOX Partial ORF (NP_000088, 356 a.a. - 453 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000088
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 1371
Peso molecular 36.52kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16106614
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001371-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16196604
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00001371-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Coproporphyrinogen oxidase (EC 1.3.3.3) is the sixth enzyme of the heme biosynthetic pathway. This soluble protein is localized in the intermembrane space of mitochondria and catalyzes the stepwise oxidative decarboxylation of the heme precursor coproporphyrinogen III to protoporphyrinogen IX via the tricarboxylic intermediate harderoporphyrinogen.[supplied by OMIM]
Sequence: SCARAVVPSYIPLVKKHCDDSFTPQEKLWQQLRRGRYVEFNLLYDRGTKFGLFTPGSRIESILMSLPLTARWEYMHSPSENSKEAEILEVLRHPRDWV
Especificaciones
Especificaciones
NP_000088
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CPO/CPX/HCP
CPOX
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1371
CPOX (Human) Recombinant Protein (Q01)
SCARAVVPSYIPLVKKHCDDSFTPQEKLWQQLRRGRYVEFNLLYDRGTKFGLFTPGSRIESILMSLPLTARWEYMHSPSENSKEAEILEVLRHPRDWV
RUO
CPOX