missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human CPNE5 Full-length ORF (AAH53872.1, 1 a.a. - 301 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH53872.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 57699 |
Peso molecular | 59kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16192913
|
Abnova™
H00057699-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16102923
|
Abnova™
H00057699-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Calcium-dependent membrane-binding proteins may regulate molecular events at the interface of the cell membrane and cytoplasm. This gene is one of several genes that encode a calcium-dependent protein containing two N-terminal type II C2 domains and an integrin A domain-like sequence in the C-terminus. Sequence analysis identified multiple alternatively spliced transcript variants but their full-length natures could not be determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MKKKKYVNSGTVTLLSFAVESECTFLDYIKGGTQINFTVAIDFTASNGNPSQSTSLHYMSPYQLNAYALALTAVGEIIQHYDSDKMFPALGFGAKLPPDGRVSHEFPLNGNQENPSCCGIDGILEAYHRSLRTVQLYGPTNFAPVVTHVARNAAAVQDGSQYSVLLIITDGVISDMAQTKEAIVNAAKLPMSIIIVGVGQAEFDAMVELDGDDVRISSRGKLAERDIVQFVPFRDYVDRTGNHVLSMARLARDVLAEIPDQLVSYMKAQGIRPRPPPAAPTHSPSQSPARTPPASPLHTHIEspecificaciones
AAH53872.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
59kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MKKKKYVNSGTVTLLSFAVESECTFLDYIKGGTQINFTVAIDFTASNGNPSQSTSLHYMSPYQLNAYALALTAVGEIIQHYDSDKMFPALGFGAKLPPDGRVSHEFPLNGNQENPSCCGIDGILEAYHRSLRTVQLYGPTNFAPVVTHVARNAAAVQDGSQYSVLLIITDGVISDMAQTKEAIVNAAKLPMSIIIVGVGQAEFDAMVELDGDDVRISSRGKLAERDIVQFVPFRDYVDRTGNHVLSMARLARDVLAEIPDQLVSYMKAQGIRPRPPPAAPTHSPSQSPARTPPASPLHTHI | |
RUO | |
CPNE5 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
57699 | |
CPNE5 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
COPN5/CPN5/DKFZp666C234/KIAA1599 | |
CPNE5 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |