Learn More
Abnova™ Human CPM Full-length ORF (NP_001005502.1, 1 a.a. - 443 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001005502.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 1368 |
Peso molecular | 76.9kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16166637
|
Abnova™
H00001368-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16156637
|
Abnova™
H00001368-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a membrane-bound arginine/lysine carboxypeptidase. Its expression is associated with monocyte to macrophage differentiation. This encoded protein contains hydrophobic regions at the amino and carboxy termini and has 6 potential asparagine-linked glycosylation sites. The active site residues of carboxypeptidases A and B are conserved in this protein. Three alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been described for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MDFPCLWLGLLLPLVAALDFNYHRQEGMEAFLKTVAQNYSSVTHLHSIGKSVKGRNLWVLVVGRFPKEHRIGIPEFKYVANMHGDETVGRELLLHLIDYLVTSDGKDPEITNLINSTRIHIMPSMNPDGFEAVKKPDCYYSIGRENYNQYDLNRNFPDAFEYNNVSRQPETVAVMKWLKTETFVLSANLHGGALVASYPFDNGVQATGALYSRSLTPDDDVFQYLAHTYASRNPNMKKGDECKNKMNFPNGVTNGYSWYPLQGGMQDYNYIWAQCFEITLELSCCKYPREEKLPSFWNNNKASLIEYIKQVHLGVKGQVFDQNGNPLPNVIVEVQDRKHICPYRTNKYGEYYLLLLPGSYIINVTVPGHDPHITKVIIPEKSQNFSALKKDILLPFQGQLDSIPVSNPSCPMIPLYRNLPDHSAATKPSLFLFLVSLLHIFFKEspecificaciones
NP_001005502.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
76.9kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MDFPCLWLGLLLPLVAALDFNYHRQEGMEAFLKTVAQNYSSVTHLHSIGKSVKGRNLWVLVVGRFPKEHRIGIPEFKYVANMHGDETVGRELLLHLIDYLVTSDGKDPEITNLINSTRIHIMPSMNPDGFEAVKKPDCYYSIGRENYNQYDLNRNFPDAFEYNNVSRQPETVAVMKWLKTETFVLSANLHGGALVASYPFDNGVQATGALYSRSLTPDDDVFQYLAHTYASRNPNMKKGDECKNKMNFPNGVTNGYSWYPLQGGMQDYNYIWAQCFEITLELSCCKYPREEKLPSFWNNNKASLIEYIKQVHLGVKGQVFDQNGNPLPNVIVEVQDRKHICPYRTNKYGEYYLLLLPGSYIINVTVPGHDPHITKVIIPEKSQNFSALKKDILLPFQGQLDSIPVSNPSCPMIPLYRNLPDHSAATKPSLFLFLVSLLHIFFK | |
RUO | |
CPM | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
1368 | |
CPM (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CPM | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |