Learn More
Abnova™ Human COX8A Full-length ORF (NP_004065.1, 1 a.a. - 69 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004065.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 1351 |
Peso molecular | 34kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16103441
|
Abnova™
H00001351-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16113441
|
Abnova™
H00001351-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is the terminal enzyme of the respiratory chain, coupling the transfer of electrons from cytochrome c to molecular oxygen, with the concomitant production of a proton electrochemical gradient across the inner mitochondrial membrane. In addition to 3 mitochondrially encoded subunits, which perform the catalytic function, the eukaryotic enzyme contains nuclear-encoded smaller subunits, ranging in number from 4 in some organisms to 10 in mammals. It has been proposed that nuclear-encoded subunits may be involved in the modulation of the catalytic function. This gene encodes one of the nuclear-encoded subunits. [provided by RefSeq]
Sequence: MSVLTPLLLRGLTGSARRLPVPRAKIHSLPPEGKLGIMELAVGLTSCFVTFLLPAGWILSHLETYRRPEEspecificaciones
NP_004065.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MSVLTPLLLRGLTGSARRLPVPRAKIHSLPPEGKLGIMELAVGLTSCFVTFLLPAGWILSHLETYRRPE | |
RUO | |
COX8A | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
1351 | |
COX8A (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
COX/COX8/COX8-2/COX8L/VIII/VIII-L | |
COX8A | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |