Learn More
Abnova™ Human COX6B2 Full-length ORF (NP_653214.2, 1 a.a. - 88 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Liquid
Marca:  Abnova™ H00125965-P02.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16117693
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: MLDVEAQEPPKGKWSTPPFDPRFPSQNQIRNCYQNFLDYHRCLKTRTRRGKSTQPCEYYFRVYHSLCPISWVESWNEQIKNGIFAGKI
Especificaciones
Especificaciones
NP_653214.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.42kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
COXVIB2/MGC119094
COX6B2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
125965
COX6B2 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
MLDVEAQEPPKGKWSTPPFDPRFPSQNQIRNCYQNFLDYHRCLKTRTRRGKSTQPCEYYFRVYHSLCPISWVESWNEQIKNGIFAGKI
RUO
COX6B2