Learn More
Abnova™ Human COX6B1 Partial ORF (NP_001854, 1 a.a. - 86 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001854 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 1340 |
Peso molecular | 35.2kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16176554
|
Abnova™
H00001340-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16166554
|
Abnova™
H00001340-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Cytochrome c oxidase (COX), the terminal enzyme of the mitochondrial respiratory chain, catalyzes the electron transfer from reduced cytochrome c to oxygen. It is a heteromeric complex consisting of 3 catalytic subunits encoded by mitochondrial genes and multiple structural subunits encoded by nuclear genes. The mitochondrially-encoded subunits function in electron transfer, and the nuclear-encoded subunits may be involved in the regulation and assembly of the complex. This nuclear gene encodes subunit VIb. Three pseudogenes COX6BP-1, COX6BP-2 and COX6BP-3 have been found on chromosomes 7, 17 and 22q13.1-13.2, respectively. [provided by RefSeq]
Sequence: MAEDMETKIKNYKTAPFDSRFPNQNQTRNCWQNYLDFHRCQKAMTAKGGDISVCEWYQRVYQSLCPTSWVTDWDEQRAEGTFPGKIEspecificaciones
NP_001854 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.2kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
COX6B/COXG | |
COX6B1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
1340 | |
COX6B1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MAEDMETKIKNYKTAPFDSRFPNQNQTRNCWQNYLDFHRCQKAMTAKGGDISVCEWYQRVYQSLCPTSWVTDWDEQRAEGTFPGKI | |
RUO | |
COX6B1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |