missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human COPS3 Partial ORF (NP_003644, 324 a.a. - 422 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003644 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 8533 |
Peso molecular | 36.63kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16118755
|
Abnova™
H00008533-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16108755
|
Abnova™
H00008533-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene possesses kinase activity that phosphorylates regulators involved in signal transduction. It phosphorylates I kappa-Balpha, p105, and c-Jun. It acts as a docking site for complex-mediated phosphorylation. The gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. [provided by RefSeq]
Sequence: SRVQLSGPQEAEKYVLHMIEDGEIFASINQKDGMVSFHDNPEKYNNPAMLHNIDQEMLKCIELDERLKAMDQEITVNPQFVQKSMGSQEDDSGNKPSSYEspecificaciones
NP_003644 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CSN3/SGN3 | |
COPS3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8533 | |
COPS3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SRVQLSGPQEAEKYVLHMIEDGEIFASINQKDGMVSFHDNPEKYNNPAMLHNIDQEMLKCIELDERLKAMDQEITVNPQFVQKSMGSQEDDSGNKPSSY | |
RUO | |
COPS3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |