Learn More
Abnova™ Human COL19A1 Partial ORF (NP_001849, 27 a.a. - 114 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001849 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 1310 |
Peso molecular | 35.42kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16106534
|
Abnova™
H00001310-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16196524
|
Abnova™
H00001310-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes the alpha chain of type XIX collagen, a member of the FACIT collagen family (fibril-associated collagens with interrupted helices). Although the function of this collagen is not known, other members of this collagen family are found in association with fibril-forming collagens such as type I and II, and serve to maintain the integrity of the extracellular matrix. The transcript produced from this gene has an unusually large 3' UTR which has not been completely sequenced. [provided by RefSeq]
Sequence: RDKTEESCPILRIEGHQLTYDNINKLEVSGFDLGDSFSLRRAFCESDKTCFKLGSALLIRDTIKIFPKGLPEEYSVAAMFRVRRNAKKEspecificaciones
NP_001849 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.42kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
COL9A1L/D6S228E | |
COL19A1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
1310 | |
COL19A1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RDKTEESCPILRIEGHQLTYDNINKLEVSGFDLGDSFSLRRAFCESDKTCFKLGSALLIRDTIKIFPKGLPEEYSVAAMFRVRRNAKK | |
RUO | |
COL19A1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |