missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human COG6 Partial ORF (NP_065802, 558 a.a. - 657 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_065802 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 57511 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16119146
|
Abnova™
H00057511-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16109146
|
Abnova™
H00057511-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a subunit of the conserved oligomeric Golgi complex that is required for maintaining normal structure and activity of the Golgi apparatus. The encoded protein is organized with conserved oligomeric Golgi complex components 5, 7 and 8 into a sub-complex referred to as lobe B. Alternative splicing results in multiple transcript variants
Sequence: QQHKPEQGSLANMPNLDSVTLKAAMVQFDRYLSAPDNLLIPQLNFLLSATVKEQIVKQSTELVCRAYGEVYAAVMNPINEYKDPENILHRSPQQVQTLLSEspecificaciones
NP_065802 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
COD2/DKFZp313D191/KIAA1134 | |
COG6 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
57511 | |
COG6 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
QQHKPEQGSLANMPNLDSVTLKAAMVQFDRYLSAPDNLLIPQLNFLLSATVKEQIVKQSTELVCRAYGEVYAAVMNPINEYKDPENILHRSPQQVQTLLS | |
RUO | |
COG6 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |