Learn More
Abnova™ Human COG4 Partial ORF (NP_056201, 686 a.a. - 785 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_056201
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 25839
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16115156
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00025839-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
16105156
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00025839-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Multiprotein complexes are key determinants of Golgi apparatus structure and its capacity for intracellular transport and glycoprotein modification. Several complexes have been identified, including the Golgi transport complex (GTC), the LDLC complex, which is involved in glycosylation reactions, and the SEC34 complex, which is involved in vesicular transport. These 3 complexes are identical and have been termed the conserved oligomeric Golgi (COG) complex, which includes COG4 (Ungar et al., 2002 [PubMed 11980916]).[supplied by OMIM]
Sequence: ELEKVVLKSTFNRLGGLQFDKELRSLIAYLTTVTTWTIRDKFARLSQMATILNLERVTEILDYWGPNSGPLTWRLTPAEVRQVLALRIDFRSEDIKRLRL
Especificaciones
Especificaciones
NP_056201
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
COD1/DKFZp586E1519
COG4
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
25839
COG4 (Human) Recombinant Protein (Q01)
ELEKVVLKSTFNRLGGLQFDKELRSLIAYLTTVTTWTIRDKFARLSQMATILNLERVTEILDYWGPNSGPLTWRLTPAEVRQVLALRIDFRSEDIKRLRL
RUO
COG4